Läs mer
3,3-Difenylpropylamin, 97 %
Produktkod. 11440028
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440028 100 g 100g
11430028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22953.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
CAS: 5586-73-2 | C15H17N | 211,308 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5586-73-2
Molekylformel C15H17N
Molekylvikt (g/mol) 211.308
MDL-nummer MFCD00008202
InChI-nyckel KISZTEOELCMZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diphenylpropylamine, benzenepropanamine, .gamma.-phenyl, 3-3-diphenylpropylamine, 3,3-diphenylpropan-1-amin, acmc-209lpx, 3.3-diphenylpropylamine, 3,3 diphenylpropylamine, 3,3-diphenyl propylamine, 3,3-diphenyl-propylamine, 3,3-diphenylpropylamine e
PubChem CID 79698
IUPAC-namn 3,3-difenylpropan-1-amin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CCN)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Diphenylpropylamine
Smältpunkt 24 °C till 29 °C
Kokpunkt 166 °C (2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.583
Kvantitet 100 g
Beilstein 1958595
Formel vikt 211.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.