Läs mer
3,3-Diphenylpropylamine 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10286010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10286010 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10286010 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159480250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5586-73-2
Molekylformel C15H17N
Molekylvikt (g/mol) 211.308
MDL-nummer MFCD00008202
InChI-nyckel KISZTEOELCMZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diphenylpropylamine, benzenepropanamine, .gamma.-phenyl, 3-3-diphenylpropylamine, 3,3-diphenylpropan-1-amin, acmc-209lpx, 3.3-diphenylpropylamine, 3,3 diphenylpropylamine, 3,3-diphenyl propylamine, 3,3-diphenyl-propylamine, 3,3-diphenylpropylamine e
PubChem CID 79698
IUPAC-namn 3,3-diphenylpropan-1-amine
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CCN)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 3-Diphenylpropylamine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (C6H5)2CHCH2CH2NH2
Brytningsindex 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 211.31
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid After Melting