Läs mer
3,3-Diphenylpropylamine, TRC
Produktkod. 30137254
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137254 100 g
30138400 25 g
30012136 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD491975100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5586-73-2
Molekylformel C15 H17 N
Molekylvikt (g/mol) 211.3
Synonym 1-Amino-3,3-diphenylpropane, 3,3-Diphenyl-1-propanamine, 3,3-Diphenyl-1-propylamine, Diphenylpropylamine, IEM 2011, NSC 137832, γ-Phenylbenzenepropanamine;
IUPAC-namn 3,3-diphenylpropan-1-amine
LEDER NCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Diphenylpropylamine
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C15H17N/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2
Formel vikt 211.1361