Läs mer
3,3-Difenylpropylamin, TRC
Product Code. 30138400
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30138400 25 g
30137254 100 g
30012136 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30138400 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD49197525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5586-73-2
Molekylformel C15 H17 N
Molekylvikt (g/mol) 211.3
Synonym 1-Amino-3,3-diphenylpropane, 3,3-Diphenyl-1-propanamine, 3,3-Diphenyl-1-propylamine, Diphenylpropylamine, IEM 2011, NSC 137832, γ-Phenylbenzenepropanamine;
IUPAC-namn 3,3-difenylpropan-1-amin
LEDER NCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,3-Diphenylpropylamine
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C15H17N/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2
Formel vikt 211.1361