Läs mer
3,3'-Disulfanediylbis[(2S)-2-methylpropanoic] Acid, Mikromol™
Produktkod. 30051033
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051033 25 mg
1 options
Produktkod. 30051033 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0067.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,3'-Disulfanediylbis[(2S)-2-methylpropanoic] Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Disulfanediylbis[(2S)-2-methylpropanoic] Acid
CAS 65134-74-9
Analyt- eller komponentnamn 3,3'-Disulfanediylbis[(2S)-2-methylpropanoic] Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H14 O4 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3,3'-Disulfanediylbis[(2S)-2-methylpropanoic] Acid, Captopril Imp. N (EP), Captopril Impurity N
InChI formel InChI=1S/C8H14O4S2/c1-5(7(9)10)3-13-14-4-6(2)8(11)12/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
LEDER C[C@H](CSSC[C@@H](C)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-3-[[(2S)-2-carboxypropyl]disulfanyl]-2-methylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 238.32
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 238.0334 g/mol