Läs mer
3,3'-Dithio(succinimidyl propionate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Dithio(succinimidyl propionate) |
| CAS | 57757-57-0 |
| Molekylformel | C14H16N2O8S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1'-[Dithiobis[(1-oxo-3,1-propanediyl)oxy]]bis-2,5-pyrrolidinedione, Bis[2-[(succinimidyloxy)carbonyl]ethyl] disulfide, DTSP, Lomant's Reagent, NSC 328386 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O8S2/c17-9-1-2-10(18)15(9)23-13(21)5-7-25-26-8-6-14(22)24-16-11(19)3-4-12(16)20/h1-8H2 |
| LEDER | O=C(CCSSCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-[[3-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.42 |
| Formel vikt | 404.0348 |