missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,3'-Dithiobis-1-Propanesulfonic Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Dithiobis-1-Propanesulfonic Acid Disodium Salt |
| CAS | 27206-35-5 |
| Molekylformel | C6H12Na2O6S4 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O6S4.2Na/c7-15(8,9)5-1-3-13-14-4-2-6-16(10,11)12;;/h1-6H2,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCSSCCCS(=O)(=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.4 |
| Formel vikt | 353.9312 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?