Läs mer
3,3'-Dithiobis[6-nitrobensoesyra], TRC
Produktkod. 30007741
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007741 50 g
30011155 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47984050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-78-3
Molekylformel C14H8N2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 396.35
Synonym 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic Acid, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic Acid), 5,5'-Dithiobis[2-nitrobenzoic Acid], Ba 2767, DTNB, Ellman’s Reagent
IUPAC-namn 5-[(3-karboxy-4-nitrofenyl)disulfanyl]-2-nitrobensoesyra
LEDER OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(=O)O)[N+](=O)[O-])ccc1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Dithiobis[6-nitrobenzoic Acid]
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
Formel vikt 395.9722