Läs mer
3,3'-Dithiobis(propionohydrazide), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Dithiobis(propionohydrazide) |
| CAS | 50906-77-9 |
| Molekylformel | C6H14N4O2S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4O2S2/c7-9-5(11)1-3-13-14-4-2-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12) |
| LEDER | NNC(=O)CCSSCCC(=O)NN |
| IUPAC-namn | 3-[(3-hydrazinyl-3-oxopropyl)disulfanyl]propanehydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.33 |
| Formel vikt | 238.0558 |