Läs mer
3,3'-Ditiodipropionsyra, 98 %
Produktkod. 10726191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10726191 250 g Glasflaska 250g
10716191 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10726191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148902500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1119-62-6 | C6H10O4S2 | 210,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1119-62-6
Molekylformel C6H10O4S2
Molekylvikt (g/mol) 210.26
MDL-nummer MFCD00002780
InChI-nyckel YCLSOMLVSHPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dithiodipropionic acid, dithiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-dithiobis, 3,3-dithiodipropionic acid, 3,3'-dithiobis dipropionic acid, unii-42op5b2ni6, 3,3'-dithiobispropionic acid, propionic acid, 3,3'-dithiodi, 3,3'-disulfanediyldipropanoic acid, 3-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid
PubChem CID 95116
IUPAC-namn 3-(2-karboxietyldisulfanyl)propansyra
LEDER C(CSSCCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 3'-Dithiodipropionic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 98
Smältpunkt 155 °C till 158 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel S2(CH2CH2CO2H)2
Kvantitet 250 g
Beilstein 03, IV, 736
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, etylacetat, bensen
Formel vikt 210.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3'-Dithiodipropionic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.