Läs mer
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15435287
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435287 1 g 1g
15478125 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32551.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017779-56-4
Molekylformel C10H11FO2
Molekylvikt (g/mol) 182.194
MDL-nummer MFCD09832369
InChI-nyckel SEUXGGXOPIWHGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-fluoro-5-methylphenyl propanoic acid, 3-3-fluoro-5-methylphenyl propionic acid, 3-3-fluoro-5-methylphenyl propionic acid, jrd
PubChem CID 46737683
IUPAC-namn 3-(3-fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)F)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Smältpunkt 64°C to 66°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 182.19
Procent renhet 97%