Läs mer
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid |
| Smältpunkt | 64°C to 66°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 182.19 |
| Procent renhet | 97% |