Läs mer
3-(3-fluorbensyl)-4-[(3-fluorbensyl)oxy]bensaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde |
| CAS | 1000370-24-0 |
| Molekylformel | C21 H16 F2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-[(3-Fluorophenyl)methoxy]-3-[(3-fluorophenyl)methyl]benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16F2O2/c22-19-5-1-3-15(11-19)9-18-10-16(13-24)7-8-21(18)25-14-17-4-2-6-20(23)12-17/h1-8,10-13H,9,14H2 |
| LEDER | Fc1cccc(COc2ccc(C=O)cc2Cc3cccc(F)c3)c1 |
| IUPAC-namn | 4-[(3-fluorofenyl)metoxi]-3-[(3-fluorfenyl)metyl]bensaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.347 |
| Formel vikt | 338.112 |