Läs mer
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid, 97%
Produktkod. 11367439
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367439 1 g 1g
11377439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27847.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 458-45-7 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 458-45-7
Molekylformel C9H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 168.167
MDL-nummer MFCD01310821
InChI-nyckel UBLMRADOKLXLCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737489
IUPAC-namn 3-(3-fluorfenyl)propansyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Smältpunkt 43°C to 47°C
Kokpunkt 125°C (10 mmHg)
Flampunkt 110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Synonym 3-3-fluorophenyl propionic acid, 3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-fluorohydrocinnamic acid, 3-3-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-fluoro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-fluoro, pubchem13947, acmc-209k4f, 3-fluorobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,3-fluoro
Formel vikt 168.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.