Läs mer
3-(3-Furyl)akrylsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357926
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357926 1 g 1g
11367926 5 g 5g
11377926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13143.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39244-10-5 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3-(3-Furyl)akrylsyra används som mellanprodukt i kemisk forskning och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-(3-Furyl)akrylsyra används som mellanprodukt i kemisk forskning och läkemedel.
Löslighet Svårlöslig i vatten (0,56
g/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39244-10-5
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
MDL-nummer MFCD00075074
InChI-nyckel JHAPZUDWRRBZHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-furyl acrylic acid, 3-furan-3-yl acrylic acid, trans-3-furanacrylic acid, e-3-furan-3-yl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3-furanyl-, 2e, 2e-3-3-furyl prop-2-enoic acid, 2e-3-furan-3-yl prop-2-enoic acid, 3-3-furanyl-2-propenoic acid, 2e-3-3-furyl acrylic acid, furan-3-acrylic acid
PubChem CID 643403
IUPAC-namn (E)-3-(furan-3-yl)prop-2-ensyra
LEDER OC(=O)C=CC1=COC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Furyl)acrylic acid
Smältpunkt 152°C to 154°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1306450
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water (0.56g/L at 25°C).
Formel vikt 138.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.