Läs mer
3-(3-Furyl)acrylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Furyl)acrylic Acid |
| CAS | 39244-10-5 |
| Molekylformel | C7H6O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Furanacrylic Acid, 3-(3-Furanyl)-2-propenoic Acid, 3-(3-Furyl)acrylic Acid, 3-Furylacrylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)C=Cc1cocc1 |
| IUPAC-namn | 3-(furan-3-yl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vikt | 138.0317 |