Läs mer
3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propionic-d3 Acid (Dihydroisoferulic Acid), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propionic-d3 Acid (Dihydroisoferulic Acid) |
| CAS | 1794828-46-8 |
| Molekylformel | C10H9D3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | β-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propionic-d3 Acid, Hydroisoferulic-d3 Acid, 3-Hydroxy-4-methoxy-benzenepropanoic-d3 Acid, Dihydroisoferulic-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6,11H,3,5H2,1H3,(H,12,13)/i1D3 |
| LEDER | OC1=CC(CCC(O)=O)=CC=C1OC([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.22 |
| Formel vikt | 199.0924 |