Läs mer
3-(3-hydroxyfenyl)propionsyra, 98+%
Produktkod. 11394524
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394524 5 g 5g
11304534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394524 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01279.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.50 SEK
    1059.65 SEK / 5g
    Save 240.85 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 621-54-5 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
3-hydroxifenylpropionsyra fungerar som en urinmetabolit av procyanidiner hos grisar. Det fungerar också som en mellanprodukt vid framställning av olika syntetiska ekologiska produkter. Vidare används den vid framställning av 3-(3-hydroxi-fenyl)-propionsyra-metylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-hydroxifenylpropionsyra fungerar som en urinmetabolit av procyanidiner hos grisar. Det fungerar också som en mellanprodukt vid framställning av olika syntetiska ekologiska produkter. Vidare används den vid framställning av 3-(3-hydroxi-fenyl)-propionsyra-metylester.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-54-5
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00016554
InChI-nyckel QVWAEZJXDYOKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl propionic acid, dihydro-3-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl propionic acid, 3-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-hydroxyphenylpropionic acid, m-hydroxyphenylpropionic acid, beta-m-hydroxyphenyl propionic acid, hydrocinnamic acid, m-hydroxy
PubChem CID 91
ChEBI CHEBI:1427
IUPAC-namn 3-(3-hydroxifenyl)propansyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 110 °C till 114 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1947445
Löslighetsinformation Löslig i kloroform och metanol.
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.