Läs mer
3-(3-hydroxifenyl)propionsyra, TRC
Produktkod. 30398850
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30398850 25 g
1 options
Produktkod. 30398850 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94009025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic Acid
CAS 621-54-5
Molekylformel C9 H10 O3
Kvantitet 25 g
Synonym Benzenepropanoic acid, 3-hydroxy-, Hydrocinnamic acid, m-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxybenzenepropanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3'-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-Hydroxydihydrocinnamic acid, 3-Hydroxyphenylpropionic acid, Dihydro-m-coumaric acid, MFCD 00002598, NSC 33135, NSC 39468, m-Hydroxybenzene propanoic acid, m-Hydroxyphenylpropionic acid, β-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, β-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2,(H,11,12)
LEDER OC(=O)CCc1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-(3-hydroxyfenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.063