Läs mer
Alfa Aesar™ 3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid, 96%
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Hydroxypropyl)benzeneboronic acid |
| CAS | 736989-98-3 |
| Molekylformel | C9H13BO3 |
| MDL-nummer | MFCD04115650 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-3-hydroxypropyl phenylboronic acid, 3-3-hydroxypropyl phenyl boronic acid, 3-3-boronophenyl propan-1-ol, boronic acid, 3-3-hydroxypropyl phenyl, 3-3-hydroxypropyl benzeneboronic acid, 3-3-hydroxyprop-1-yl benzeneboronic acid, acmc-1bkf7, 3-hydroxypropyl phenylboronic acid, 3-3-hydroxypropyl phenyl boronicacid |
| InChI-nyckel | OTCBPHAZRFXGKH-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OCCCC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
| IUPAC-namn | [3-(3-hydroxypropyl)phenyl]boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.01 |
| Visa mer |