Läs mer
3,3'-iminobis(N,N-dimetylpropylamin), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 17281222 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17281222 500 mL -
17261222 25 mL 25ml
17271222 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17281222 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 466345000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6711-48-4 | C10H25N3 | 187.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6711-48-4
Molekylformel C10H25N3
Molekylvikt (g/mol) 187.33
InChI-nyckel BXYVQNNEFZOBOZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn (3-{[3-(dimetylamino)propyl]amino}propyl)dimetylamin
LEDER CN(C)CCCNCCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3 '-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Smältpunkt -78.0°C
Densitet 0.8410 g/mL, 0.841
Kokpunkt 128.0°C to 131.0°C (27.0 hPa)
Flampunkt 98°C
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 187.33
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.