Läs mer
3,3' – Iminodipropionitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Iminodipropionitrile |
| CAS | 111-94-4 |
| Molekylformel | C6H9N3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3,3'-Iminobis(propionitrile), BBCE, Bis(2-cyanoethyl)amine, Bis(beta-cyanoethyl)amine, Di(2-cyanoethyl)amine, 2-cyano-N-(2-cyanoethyl)-ethanamine, DPN, Iminobis(propionitrile), N,N-Bis(2-cyanoethyl)amine, NSC 7770, beta,beta'-Iminodipropionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-2,5-6H2 |
| LEDER | N#CCCNCCC#N |
| IUPAC-namn | 3-(2-cyanoetylamino)propannitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.16 |
| Formel vikt | 123.0796 |