Läs mer
3,3' – Iminodipropionitril, TRC
Produktkod. 30393531
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30393531 10 g
1 options
Produktkod. 30393531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI40901310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Iminodipropionitrile
CAS 111-94-4
Molekylformel C6H9N3
Kvantitet 10 g
Synonym 3,3'-Iminobis(propionitrile), BBCE, Bis(2-cyanoethyl)amine, Bis(beta-cyanoethyl)amine, Di(2-cyanoethyl)amine, 2-cyano-N-(2-cyanoethyl)-ethanamine, DPN, Iminobis(propionitrile), N,N-Bis(2-cyanoethyl)amine, NSC 7770, beta,beta'-Iminodipropionitrile
InChI formel InChI=1S/C6H9N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-2,5-6H2
LEDER N#CCCNCCC#N
IUPAC-namn 3-(2-cyanoetylamino)propannitril
Molekylvikt (g/mol) 123.16
Formel vikt 123.0796