missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,3'-(Isopropylazanediyl)bis(1-(4-((2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol), TRC

Produktkod. 30405007
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405007 50 mg
30401926 25 mg
30405186 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30405007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82400550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis(1-(4-(2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol
CAS 2775292-22-1
Analyt- eller komponentnamn 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis(1-(4-(2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C33 H53 N O8
Synonym 1-[[2-Hydroxy-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]-isopropyl-amino]-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol, 3,3'-(Isopropylazanediyl)bis(1-(4-((2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol, N,N-bis-[2-Hydroxy-3-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]propyl](isopropyl)amine, 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis(1-(4-((2-isopropoxyethoxy)methyl)phenoxy)propan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C33H53NO8/c1-25(2)34(19-30(35)23-41-32-11-7-28(8-12-32)21-37-15-17-39-26(3)4)20-31(36)24-42-33-13-9-29(10-14-33)22-38-16-18-40-27(5)6/h7-14,25-27,30-31,35-36H,15-24H2,1-6H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2)C(C)C)cc1
IUPAC-namn 1-[[2-hydroxy-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]-propan-2-ylamino]-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 591.7758
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 591.3771
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.