Läs mer
3-(3-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea, Mikromol™
Produktkod. 30050740
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050740 25 mg
1 options
Produktkod. 30050740 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM2503.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(3-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
CAS 55304-10-4
Analyt- eller komponentnamn 3-(3-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-(3-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O/c1-9(2)10-6-5-7-11(8-10)13-12(15)14(3)4/h5-9H,1-4H3,(H,13,15)
LEDER CC(C)c1cccc(NC(=O)N(C)C)c1
IUPAC-namn 1,1-dimethyl-3-(3-propan-2-ylphenyl)urea
Molekylvikt (g/mol) 206.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 206.1419 g/mol