Läs mer
3-(3-metoxifenyl)-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335469
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335469 1 g 1g
11345469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50435.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 144026-74-4 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
3-(3-Metoxifenyl)-1H-pyrazol används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-(3-Metoxifenyl)-1H-pyrazol används som farmaceutiska mellanprodukter.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144026-74-4
Molekylformel C10H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 174.203
MDL-nummer MFCD01940432
InChI-nyckel JAZQIOZMPNVSII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-3-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-methoxyphenyl, 3-3-methoxyphenyl pyrazole, 3-3-methoxy-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-methoxyphenyl-2h-pyrazole, acmc-20ankv, 1-methoxy-3-pyrazol-3-ylbenzene, 3-methoxy-1-pyrazol-3-ylbenzene, 1h-pyrazole,3-3-methoxyphenyl
PubChem CID 2736766
IUPAC-namn 5-(3-metoxifenyl)-lH-pyrazol
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=NN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Smältpunkt 90°C to 91°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.