Läs mer
3-(3-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-diaziridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-diaziridine |
| CAS | 154187-45-8 |
| Molekylformel | C9 H9 F3 N2 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9F3N2O/c1-15-7-4-2-3-6(5-7)8(13-14-8)9(10,11)12/h2-5,13-14H,1H3 |
| LEDER | COc1cccc(c1)C2(NN2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-(3-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)diaziridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.18 |
| Formel vikt | 218.0667 |