Läs mer
3-(3-metoxifenyl)propionsyra, 98+%
Produktkod. 11394544
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394544 25 g 25g
11384544 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394544 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01304.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10516-71-9 | C10H12O3 | 180,20 g/mol
3-(3-metoxifenyl)propionsyra används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-(3-metoxifenyl)propionsyra används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10516-71-9
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.20
MDL-nummer MFCD00014027
InChI-nyckel BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-m-methoxyphenyl propionic acid, 3-methoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-methoxy, 3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-methoxy-benzenepropanoic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoate, m-methoxyhydrocinnamate, 3-methoxydihydrocinnamate
PubChem CID 66336
IUPAC-namn 3-(3-metoxifenyl)propansyra
LEDER COC1=CC=CC(CCC(O)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 43 °C till 47 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1874422
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 180.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.