Läs mer
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid, 99%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid |
| Smältpunkt | 43.0°C to 46.5°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98.5% min. (HPLC) |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 180.21 |
| Procent renhet | 99% |