missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid |
| CAS | 1546541-33-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methylbenzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H16 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 3-(3-methoxypropoxy)-2-methyl-, 3-(3-Methoxypropoxy)-2-methyl-benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-9-10(12(13)14)5-3-6-11(9)16-8-4-7-15-2/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | COCCCOc1cccc(C(=O)O)c1C |
| IUPAC-namn | 3-(3-methoxypropoxy)-2-methylbenzoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?