Läs mer
3-(3-Metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10225934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10225934 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10797665 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10225934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49504CB
Kemiska identifierare
CAS 273727-50-7
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.19
MDL-nummer MFCD09817468
InChI-nyckel YUNJEYQSCYYAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 3-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzaldehyde
PubChem CID 18545510
IUPAC-namn 3-(3-metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)bensaldehyd
LEDER CC1=NOC(=N1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.19
Procent renhet 97%