Läs mer
[3-(3-Metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10117283
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10117283 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10021054 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10117283 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49509CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 916766-84-2
Molekylformel C10H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.202
MDL-nummer MFCD09817471
InChI-nyckel ZBIYTANHMLGZFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl alcohol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 24229498
IUPAC-namn [3-(3-metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)fenyl]metanol
LEDER CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.2
Procent renhet 97%