Läs mer
3,3'-[Methylenebis(1,3-benzodioxole-6,5-diyloxymethylene)]bis[(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)piperidine], Mikromol
Beskrivning
3,3'-[Methylenebis(1,3-benzodioxole-6,5-diyloxymethylene)]bis[(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)piperidine], Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-[Methylenebis(1,3-benzodioxole-6,5-diyloxymethylene)]bis[(3S,4R)4-(4-fluorophenyl)piperidine] |
| CAS | 2105932-71-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,3'-[Methylenebis(1,3-benzodioxole-6,5-diyloxymethylene)]bis[(3S,4R)4-(4-fluorophenyl)piperidine] |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C39 H40 F2 N2 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Piperidine, 3,3'-[methylenebis(1,3-benzodioxole-6,5-diyloxymethylene)]bis[4-(4-fluorophenyl)-, (3S,3'S,4R,4'R)-, Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate Imp. F (EP), 3,3'-[Methylenebis(1,3-benzodioxole-6,5-diyloxymethylene)]bis[(3S,4R)4-(4-fluorophenyl)piperidine], Ph Eur Paroxetine Hydrochloride Impurity F, BRL-55188 |
| InChI formel | InChI=1S/C39H40F2N2O6/c40-30-5-1-24(2-6-30)32-9-11-42-18-28(32)20-44-34-16-38-36(46-22-48-38)14-26(34)13-27-15-37-39(49-23-47-37)17-35(27)45-21-29-19-43-12-10-33(29)25-3-7-31(41)8-4-25/h1-8,14-17,28-29,32-33,42-43H,9-13,18-23H2/t28-,29-,32-,33-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3cc4OCOc4cc3Cc5cc6OCOc6cc5OC[C@@H]7CNCC[C@H]7c8ccc(F)cc8 |
| Visa mer |