Läs mer
3,3’-Methylimino-di-propionitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Methylimino-di-propionitrile |
| CAS | 1555-58-4 |
| Molekylformel | C7 H11 N3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3/c1-10(6-2-4-8)7-3-5-9/h2-3,6-7H2,1H3 |
| LEDER | CN(CCC#N)CCC#N |
| IUPAC-namn | 3-[2-cyanoethyl(methyl)amino]propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vikt | 137.0953 |