Läs mer
3-(3-Metylfenyl)-3-oxopropannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Methylphenyl)-3-oxopropanenitrile |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | CH3C6H4C(O)CH2CN |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 159.19 |
| Procent renhet | 97% |