Läs mer
3,3'-[Oxybis(3,1-propanediyloxy)]bis[1-propanol], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-[Oxybis(3,1-Propanediyloxy)]Bis[1-Propanol] |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26O5/c13-5-1-7-15-9-3-11-17-12-4-10-16-8-2-6-14/h13-14H,1-12H2 |
| Formel vikt | 250.18 |