Läs mer
3,3'-Oxydipropanol, TRC
Produktkod. 30410120
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30410120 100 mg
1 options
Produktkod. 30410120 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO870688100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2396-61-4
Molekylformel C6H14O3
Molekylvikt (g/mol) 134.17
Synonym 3,3'-Oxydi-1-propanol, 3,3'-Oxybis[1-propanol], 3,3'-Dihydroxydipropyl Ether, 4-Oxa-1,7-heptanediol, Bis(3-hydroxypropyl) Ether, Di-n-propylene Glycol, NSC 362072
IUPAC-namn 3-(3-hydroxypropoxy)propan-1-ol
LEDER OCCCOCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Oxydipropanol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h7-8H,1-6H2
Formel vikt 134.0943