Läs mer
3,3-Pentamethylene glutarimide, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Pentamethylene glutarimide |
| CAS | 1130-32-1 |
| Molekylformel | C10H15NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00023872 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=C1CC2(CC(=O)N1)CCCCC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.23 |
| Procent renhet | 97% |