Läs mer
3,3-Pentametylenglutarimid, TRC
Produktkod. 30415753
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415753 10 g
30410661 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30415753 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP27175510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1130-32-1
Molekylformel C10 H15 N O2
Molekylvikt (g/mol) 181.23
Synonym 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide
IUPAC-namn 3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-Dione
LEDER O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Pentamethylene Glutarimide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13)
Formel vikt 181.1103