Läs mer
3,3-Pentamethylene Glutarimide, TRC
Produktkod. 30410661
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Produktkod. Kvantitet
30410661 1 g
30415753 10 g
2 options
Produktkod. 30410661
Brand: Toronto Research Chemicals TRCP2717551G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1130-32-1
Kemiskt namn eller material 3,3-Pentamethylene Glutarimide
Formel vikt 181.1103
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-10(7-9(13)11-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12,13)
IUPAC-namn 3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
Molekylformel C10 H15 N O2
Molekylvikt (g/mol) 181.23
LEDER O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)N1
Synonym 3-Azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 1,1-Cyclohexanediacetimide (6CI,7CI,8CI), 2,4-Dioxo-3-azaspiro[5.5]undecane, 3,3-Cyclopentane glutarimide, NSC 400093, 3,3-Pentamethyleneglutarimide
Specifikationer
Kvantitet 1 g