Läs mer
3,3'-(Propane-1,3-diyl)bis(1-(prop-1-en-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-(Propane-1,3-diyl)bis(1-(prop-1-en-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one) |
| CAS | 1642340-14-4 |
| Molekylformel | C23H24N4O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,3′-(Propane-1,3-diyl)bis(1-(prop-1-en-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N4O2/c1-16(2)26-20-12-7-5-10-18(20)24(22(26)28)14-9-15-25-19-11-6-8-13-21(19)27(17(3)4)23(25)29/h5-8,10-13H,1,3,9,14-15H2,2,4H3 |
| LEDER | O=C1N(C(C)=C)C2=C(N1CCCN3C(N(C(C)=C)C4=C3C=CC=C4)=O)C=CC=C2 |
| IUPAC-namn | 3,3'-(propane-1,3-diyl)bis(1-(prop-1-en-2-yl)-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one) |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.47 |
| Formel vikt | 388.19 |