Läs mer
3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one, TRC
Produktkod. 30426380
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30426380 50 mg
1 options
Produktkod. 30426380
Brand: Toronto Research Chemicals TRCP99304550MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one
CAS 13309-08-5
Molekylformel C13H10N2O
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Propen-1-one','3-(3-pyridyl)-1-(4-pyridyl), 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O/c16-13(12-5-8-14-9-6-12)4-3-11-2-1-7-15-10-11/h1-10H/b4-3+
LEDER O=C(/C=C/C1=CC=CN=C1)C2=CC=NC=C2
IUPAC-namn (E)-3-(pyridin-3-yl)-1-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-one
Molekylvikt (g/mol) 210.23
Formel vikt 210.08