Läs mer
3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one |
| CAS | 13309-08-5 |
| Molekylformel | C13H10N2O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Propen-1-one','3-(3-pyridyl)-1-(4-pyridyl), 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O/c16-13(12-5-8-14-9-6-12)4-3-11-2-1-7-15-10-11/h1-10H/b4-3+ |
| LEDER | O=C(/C=C/C1=CC=CN=C1)C2=CC=NC=C2 |
| IUPAC-namn | (E)-3-(pyridin-3-yl)-1-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vikt | 210.08 |