Läs mer
3-(3-Pyridyl)-D-alanine, 95%
Produktkod. 15429658
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429658 1 g 1g
15449658 250 mg 250mg
15439658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15429658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63132.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70702-47-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70702-47-5
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00079673
InChI-nyckel DFZVZEMNPGABKO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-3-pyridyl-d-alanine, d-3-pyridylalanine, d-3-3-pyridyl-alanine, h-3-d-pal-oh, 3'-pyridyl-d-ala, r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-pyridyl propanoic acid, 3-aza-d-phenylalanine, 3-aza-l-phenylalanine
PubChem CID 1268144
LEDER NC(CC1=CN=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Pyridyl)-D-alanine
Färg Vitt
Beilstein 4351584
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-pyridin-3-ylpropansyra
Kvantitet 1 g
Formel vikt 166.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.