Läs mer
3-(3-Pyridyl)-L-alanine, 98%
Produktkod. 15470929
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470929 250 mg 250mg
15450929 1 g 1g
15460929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63941.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64090-98-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
3-(3-Pyridyl)-L-alanin är en antimykobakteriell cyklodepsipeptid. PyrA används för att aktivera andra aromatiska syror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-(3-Pyridyl)-L-alanin är en antimykobakteriell cyklodeptid. PyrA används för att aktivera andra aromatiska syror.
Löslighet Lösligt i klar
lösning (0,3 gram i 2 ml DMF).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64090-98-8
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00079676
InChI-nyckel DFZVZEMNPGABKO-ZETCQYMHSA-N
Synonym 3-3-pyridyl-l-alanine, l-3-pyridylalanine, s-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, h-3-pal-oh, 3-3-pyridyl alanine, 2s-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, l-3-3-pyridyl-alanine, 3'-pyridyl-l-ala, h-beta-3-pyridyl-ala-oh, 2s-2-amino-3-pyridin-3-ylpropanoic acid
PubChem CID 152953
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-pyridin-3-ylpropansyra
LEDER C1=CC(=CN=C1)CC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Pyridyl)-L-alanine
Smältpunkt 248°C to 252°C (decomposition)
Färg Vitt
Beilstein 4351583
Löslighetsinformation Soluble in clear solution (0.3 gram in 2 ml DMF).
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.