missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,3'-Sulfonylbis(N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide)(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Sulfonylbis[N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide] |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20F6N4O6S/c1-21(37,19(35)33-15-5-3-13(9-31)17(7-15)23(25,26)27)11-41(39,40)12-22(2,38)20(36)34-16-6-4-14(10-32)18(8-16)24(28,29)30/h3-8,37-38H,11-12H2,1-2H3,(H,33,35)(H,34,36) |
| Formel vikt | 606.101 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?