Läs mer
3-(3-Thienyl)akrylsyra, TRC
Produktkod. 30453428
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30453428 50 mg
1 options
Produktkod. 30453428 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT43003050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Thienyl)acrylic Acid
CAS 102696-71-9
Molekylformel C7H6O2S
Kvantitet 50 mg
Synonym (2E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid, trans-3-(3-Thienyl)acrylic Acid, trans-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+
LEDER OC(=O)\C=C\c1ccsc1
IUPAC-namn (E)-3-tiofen-3-ylprop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 154.19
Formel vikt 154.0089