Läs mer
3-(3-Thienyl)akrylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Thienyl)acrylic Acid |
| CAS | 102696-71-9 |
| Molekylformel | C7H6O2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (2E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-Thienyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid, trans-3-(3-Thienyl)acrylic Acid, trans-3-(Thiophen-3-yl)acrylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\c1ccsc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-tiofen-3-ylprop-2-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.19 |
| Formel vikt | 154.0089 |