Läs mer
3,3'-Thiodipropioninsyra, 98 %
Produktkod. 11423447
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423447 250 g 250g
11369236 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17220.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-17-1 | C6H10O4S | 178,202 g/mol
3,3'-tiodipropionsyra används som antioxidant för fetter och andra livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,3′ -Tiodipropionsyra används som antioxidant för fetter och andra livsmedel.
Löslighet
Löslig i aceton, etanol. Något lösligt i vatten.
Noter
Stabil under vanliga förhållanden. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-17-1
Molekylformel C6H10O4S
Molekylvikt (g/mol) 178.202
MDL-nummer MFCD00002781
InChI-nyckel ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
PubChem CID 8096
IUPAC-namn 3-(2-karboxietylsulfanyl)propansyra
LEDER C(CSCCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3'-Thiodipropionic acid
Smältpunkt 127 °C till 134 °C
Linjär formel S(CH2CH2CO2H)2
Kvantitet 250 g
Beilstein 1210299
Merck Index 14,9332
Löslighetsinformation Lösligt i aceton, etanol. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 178.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.