Läs mer
3,3'-tiodipropionsyra, 99 %
Produktkod. 10391334 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10391334 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10205000 5 g Glasflaska 5g
10183710 25 g Plastflaska 25g
10295040 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10391334 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138750025
 Begränsad artikel
CAS: 111-17-1 | C6H10O4S | 178,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-17-1
Molekylformel C6H10O4S
Molekylvikt (g/mol) 178.2
MDL-nummer MFCD00002781
InChI-nyckel ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
PubChem CID 8096
IUPAC-namn 3-(2-karboxietylsulfanyl)propansyra
LEDER C(CSCCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3′-Thiodipropionic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 130,0 °C till 133,0 °C
Färg Vitt
Flampunkt 128 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel S(CH2CH2CO2H)2
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 03, IV, 735
Merck Index 15, 9485
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 40 g/L (25 °C). Andra lösligheter: fritt lösliga i varmt vatten, fritt lösliga i alkohol och aceton
Formel vikt 178.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3``-Thiodipropionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.